Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité « Portez une blouse de laboratoire », anglais
Tous les produits Brady ProduitsBeskrivelse
- Fournir un avertissement visuel indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire dans la zone.
Tekniske data
Tekniske data
| Alternate Part Number | M/M059/FR566/PP-297X105-1 |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1 signature |
| Dimensions (impériale) | 4,13 x 11,69 in |
| Type de montage | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Identification de l’installation, identification de la sécurité |
| Hauteur (impériale) | 4,13 in |
| Épaisseur | 1.55 mm |
| Largeur (impériale) | 11,69 in |
| Plage de températures (métrique) | -40 °C à +120 °C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?