Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité « Portez une blouse de laboratoire », anglais
Code produit 17881695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Matériau:
Polyester
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau unitSize
17881695 50 x 150 mm Polyester 1 pièce
17811705 105 x 297 mm Polyester 1 pièce
17831775 150 x 450 mm Polyester 1 pièce
17821705 200 x 600 mm Polyester 1 pièce
17801785 210 x 148 mm Polyester 1 pièce
17891775 297 x 210 mm Polyester 1 pièce
17831725 420 x 297 mm Polyester 1 pièce
17871785 50 x 150 mm Polypropylène 1 pièce
17851715 105 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
17871745 150 x 450 mm Polypropylène 1 pièce
17831755 200 x 600 mm Polypropylène 1 pièce
17861705 210 x 148 mm Polypropylène 1 pièce
17881785 297 x 210 mm Polypropylène 1 pièce
17881715 420 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17881695 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 311373
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau de sécurité indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire.
  • Fournir un avertissement visuel indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire dans la zone.
Spécification
Alternate Part Number M/M059/EN566/PE-150X50-1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 signature
Dimensions (impériale) 1,97 x 5,91 in
Type d’adhésif Permanent
Type de montage Montage en surface
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Hauteur (impériale) 1,97 in
Épaisseur 0.099 mm
Largeur (impériale) 5,91 in
Plage de températures (métrique) -40 °C à +110 °C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Langues Anglais
Dimensions (L x l) 50 x 150 mm
Texte affiché Porter une blouse de laboratoire
Type de produit Pancarte de sécurité
Couleur Blanc sur bleu