Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité « Portez une blouse de laboratoire », anglais
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Fournir un avertissement visuel indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire dans la zone.
Specifications
Specifications
| Alternate Part Number | M/M059/FR566/PP-210X297-1 |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1 signature |
| Dimensions (impériale) | 11,69 x 8,27 in |
| Type de montage | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Identification de l’installation, identification de la sécurité |
| Hauteur (impériale) | 11,69 in |
| Épaisseur | 1.55 mm |
| Largeur (impériale) | 8,27 in |
| Plage de températures (métrique) | -40 °C à +120 °C |
| Show More |