Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité « Portez une blouse de laboratoire », anglais
Code produit 17891775 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Matériau:
Polyester
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau Conditionnement
17891775 297 x 210 mm Polyester 1 pièce
17881695 50 x 150 mm Polyester 1 pièce
17811705 105 x 297 mm Polyester 1 pièce
17831775 150 x 450 mm Polyester 1 pièce
17821705 200 x 600 mm Polyester 1 pièce
17801785 210 x 148 mm Polyester 1 pièce
17831725 420 x 297 mm Polyester 1 pièce
17871785 50 x 150 mm Polypropylène 1 pièce
17851715 105 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
17871745 150 x 450 mm Polypropylène 1 pièce
17831755 200 x 600 mm Polypropylène 1 pièce
17861705 210 x 148 mm Polypropylène 1 pièce
17881785 297 x 210 mm Polypropylène 1 pièce
17881715 420 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17891775 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 311378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.15€
    9.42€ / 1 pièces
    Économisez 1.73€
    15% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Panneau de sécurité indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire.
  • Fournir un avertissement visuel indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire dans la zone.
Spécification
Alternate Part Number M/M059/FR566/PE-210X297-1
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 signature
Dimensions (impériale) 11,69 x 8,27 in
Type d’adhésif Permanent
Type de montage Montage en surface
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Hauteur (impériale) 11,69 in
Épaisseur 0.099 mm
Largeur (impériale) 8,27 in
Plage de températures (métrique) -40 °C à +110 °C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Langues Anglais
Dimensions (L x l) 297 x 210 mm
Texte affiché Porter une blouse de laboratoire
Type de produit Pancarte de sécurité
Couleur Blanc sur bleu
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.