Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité « Portez une blouse de laboratoire », allemand
Code produit 17881755 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
40 x 150 mm
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Matériau:
Polyester
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau Conditionnement
17881755 105 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
17801735 40 x 150 mm Polyester 1 pièce
17811785 105 x 297 mm Polyester 1 pièce
17871725 150 x 450 mm Polyester 1 pièce
17851695 200 x 600 mm Polyester 1 pièce
17881725 210 x 148 mm Polyester 1 pièce
17821735 297 x 210 mm Polyester 1 pièce
17831735 420 x 297 mm Polyester 1 pièce
17801765 50 x 150 mm Polypropylène 1 pièce
17811725 150 x 450 mm Polypropylène 1 pièce
17811765 200 x 600 mm Polypropylène 1 pièce
17821715 210 x 148 mm Polypropylène 1 pièce
17801795 297 x 210 mm Polypropylène 1 pièce
17811715 420 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17881755 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 311409
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-10-2026
Panneau de sécurité indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire.
  • Fournir un avertissement visuel indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire dans la zone.
Spécification
Alternate Part Number M/M059/DE427/PP-297X105-1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 signature
Dimensions (impériale) 4,13 x 11,69 in
Type de montage Montage en surface
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Hauteur (impériale) 4,13 in
Épaisseur 1.55 mm
Largeur (impériale) 11,69 in
Plage de températures (métrique) -40 °C à +120 °C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à +248 °F
Langues Allemand
Dimensions (L x l) 105 x 297 mm
Texte affiché Porter une blouse de laboratoire
Type de produit Pancarte de sécurité
Couleur Blanc sur bleu