Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO sans texte - Danger : Vérin sous pression
Code produit 15881537 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester laminé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15881537 Polyester laminé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15881537 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 830611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    8.45€ / 1 pièces
    Économisez 1.55€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number PIC W029-Tri 100-PE-SHEET/3
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Type d’adhésif Acrylique permanent
Forme Triangulaire
Dimensions (L x l) 87 x 100 mm
Couleur Noir sur jaune