Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO sans texte - Danger : Éléments tranchants
Code produit 16634542 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
43 x 50 mm
Conditionnement:
7 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16634542 43 x 50 mm 7 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16634542 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 829573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.40€
    6.18€ / 7 pièces
    Économisez 0.22€
    3% de réduction
En stock
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Specifications
Alternate Part Number PIC W022- Tri 050-PE-SHEET/7
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Type d’adhésif Acrylique permanent
Forme Triangulaire
Dimensions (L x l) 43 x 50 mm
Couleur Noir sur jaune