Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO sans texte - Accès interdit aux personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque
Code produit 16445900 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester laminé
Conditionnement:
18 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16445900 Polyester laminé 18 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16445900 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 138979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.20€
    10.31€ / 18 pièces
    Économisez 1.89€
    15% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Panneau de sécurité indiquant une action obligatoire.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number P/P007/NT-SA-DIA 20/18-B
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Type d’adhésif Acrylique permanent
Diamètre (métrique) 20 mm
Forme Rond
Couleur Noir