Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO sans texte - Avertissement : Surface brûlante
Code produit 15629673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 10 mm
22 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
54 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15629673 9 x 10 mm 54 pièces
15963057 22 x 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15629673 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 139013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.93€
    11.77€ / 54 pièces
    Économisez 2.16€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number W/W017/NT-SA-TRI 10/54-B
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Type d’adhésif Acrylique permanent
Forme Triangulaire
Dimensions (L x l) 9 x 10 mm
Couleur Noir sur jaune