Learn More
Brady™ Panneau de sécurité ISO sans texte - Avertissement : Conditions de température basse / congélation
Code produit 15871537 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
43 x 50 mm
87 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15871537 87 x 100 mm 1 pièce
15772652 43 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15871537 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 827799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.00€
    9.64€ / 1 pièces
    Économisez 3.36€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number PIC W010-Tri 100-PE-SHEET/3
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Type d’adhésif Permanent
Forme Triangulaire
Dimensions (L x l) 87 x 100 mm
Couleur Noir sur jaune