Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité universel « Portez une blouse de laboratoire »
Code produit 17861775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
31,5 x 31,5 cm
5 x 5 cm
Matériau:
Polyester
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau unitSize
17861775 5 x 5 cm Polyester 2 pièces
17871775 10 x 10 cm Polyester 1 pièce
17841695 10 x 10 cm Polypropylène 1 pièce
17881775 15 x 15 cm Polyester 1 pièce
17861745 15 x 15 cm Polypropylène 1 pièce
17821725 20 x 20 cm Polyester 1 pièce
17861785 20 x 20 cm Polypropylène 1 pièce
17891695 31,5 x 31,5 cm Polyester 1 pièce
17851745 31,5 x 31,5 cm Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17861775 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 311364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.68€
    5.13€ / 2 pièces
    Économisez 0.55€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau de sécurité indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire.
  • Fournir un avertissement visuel indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire dans la zone.
Spécification
Alternate Part Number M/M059/NT/PE-DIA50-2
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 signature
Dimensions (impériale) 1,97 in Diamètre
Type d’adhésif Permanent
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de montage Montage en surface
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Épaisseur 0.099 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à +110 °C
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Langues Universel
Dimensions (L x l) 5 x 5 cm
Texte affiché Porter une blouse de laboratoire
Type de produit Pancarte de sécurité
Couleur Blanc sur bleu