Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité universel « Portez une blouse de laboratoire »
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Fournir un avertissement visuel indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire dans la zone.
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | M/M059/NT/PP-DIA200-1 |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1 signature |
| Dimensions (impériale) | 7,87 in Diamètre |
| Diamètre (métrique) | 200 mm |
| Type de montage | Montage en surface |
| À utiliser avec (application) | Identification de l’installation, identification de la sécurité |
| Épaisseur | 1.55 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40 °C à +120 °C |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |