Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité carré en polypropylène « Voyant clignotant d'alarme incendie »
Code produit 17891735 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Couleur:
Blanc sur Rouge
Photoluminescent sur fond rouge
Conditionnement:
1 pièce
Certifications/Conformité:
Classe B
Classe C
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Conditionnement Certifications/Conformité
17891735 100 x 100 mm Blanc sur Rouge 1 pièce -
17801745 148 x 148 mm Blanc sur Rouge 1 pièce -
17881735 200 x 200 mm Blanc sur Rouge 1 pièce -
17871735 250 x 250 mm Blanc sur Rouge 1 pièce -
17831785 315 x 315 mm Blanc sur Rouge 1 pièce -
17851785 400 x 400 mm Blanc sur Rouge 1 pièce -
17841745 100 x 100 mm Photoluminescent sur fond rouge 1 pièce Classe B
17841705 100 x 100 mm Photoluminescent sur fond rouge 1 pièce Classe C
17811695 150 x 150 mm Photoluminescent sur fond rouge 1 pièce Classe B
17831745 150 x 150 mm Photoluminescent sur fond rouge 1 pièce Classe C
17871705 200 x 200 mm Photoluminescent sur fond rouge 1 pièce Classe B
17841785 200 x 200 mm Photoluminescent sur fond rouge 1 pièce Classe C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17891735 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 311205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.95€
    5.73€ / 1 pièces
    Économisez 0.22€
    3% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
ISO Panneau de sécurité affichant une alarme incendie clignotante et des flammes.
  • Pour indiquer un dispositif qui clignote pour signaler le déclenchement de l'alarme incendie
Spécification
Alternate Part Number F/F018/NT/PP-100X100-1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 signature
Type de montage Montage en surface
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Hauteur (impériale) 3,94 in
Largeur (impériale) 3,94 in
Plage de températures (métrique) -40 °C à +120 °C
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -40 °F à +248 °F
Langues Universel
Dimensions (L x l) 100 x 100 mm
Texte affiché Voyant d’alarme incendie
Type de produit Pancarte de sécurité
Couleur Blanc sur Rouge