Learn More
Alla France™ Hydromètre selon norme ISO
Description
- Densimètres (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF… Traçabilité MRA
- Usage général à 20°C
- L’échelle du densimètre est conforme à toutes les normes de référence, la température d’étalonnage, la tension superficielle, le numéro individuel de l’instrument, le numéro de série et le logo ALLA FRANCE
- Mesure sous le ménisque.
- Livré systématiquement avec un certificat de traçabilité et de conformité.
- Peut être fourni avec un certificat d’étalonnage "UE" Traceable ou un certificat d’étalonnage officiel "EO"
- de 0,600 à 1,000 g/ml = 16 à 35 mN/m (tension faible)
- de 1,000 à 1,300 g/ml = 55 mN/m (tension moyenne)
- de 1,300 à 2,000 g/ml = 75 mN/m (tension élevée)
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Hydromètre selon norme ISO |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Densité (métrique) | 1100 à 1150 g/L |
| Plage de densité relative | 1100 à 1150 g/L |