Learn More
Heathrow Scientific Plateau de prélèvement sanguin Iso-Tray
Code produit 30804784 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Plateau de prélèvement sanguin
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
30804784 Plateau de prélèvement sanguin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30804784 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur LB1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.05€
    47.55€ / 25 pièces
    Économisez 13.50€
    22% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Prélèvement sanguin simplifié pour les chambres d'isolement
L'Iso-Tray garantit efficacité et sécurité dans les chambres d'isolement, permettant aux professionnels de santé de transporter tout le matériel nécessaire aux prélèvements sanguins dans un seul plateau jetable.
  • Conçu pour une utilisation avec l'Aseptic No-Touch Technique (ANTT)
  • Contient 2 tubes pour hémoculture, 10 tubes pour analyses sanguines et le matériel essentiel.
  • Facile à assembler et à éliminer pour le contrôle de la contamination
  • Réduit l'incertitude et améliore le flux de travail en milieu isolé
Caractéristiques :
  • Couleur : blanc
  • Couleur : bleu
  • Dimensions (L x l x H) : 14 x 7,3 x 3,3 in.
  • Matériau : Carton ondulé
  • Quantité : Caisse de 25
Spécification
Dimensions (L x l x H) 35.6 x 18.5 x 8.4 cm
Matériau Carton ondulé
Type de produit Plateau de prélèvement sanguin