Learn More
Acide isovalérique, 98+%, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10365960 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10365960 100 mL Flacon en verre revêtu de plastique 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10365960 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur V/0011/PB05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
CAS 503-74-2
Point de fusion -35°C
pH 3
Point d’ébullition 176°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C5H10O2
Numéro MDL MFCD00002726
Quantité 100 mL
Synonyme isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
Clé InChI GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(O)=O
Nom IUPAC acide 3-méthylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
CID PubChem 10430
ChEBI CHEBI:28484
Poids de la formule 102.13g/mol
Tension de vapeur 0.5 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isovaleric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.