Learn More
Brady™ Panneau de sécurité vertical ISO - Avertissement : Risque sanitaire d’origine biologique
Code produit 15700059 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
297 x 210 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15700059 297 x 210 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15700059 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 827714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.80€
    17.21€ / 1 pièces
    Économisez 2.59€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number STEN W009-210x297-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Langues Anglais
Dimensions (L x l) 297 x 210 mm
Texte affiché Avertissement de risque biologique
Couleur Noir sur jaune