Learn More
Brady™ Panneau de sécurité vertical ISO - Porter des gants de protection
Code produit 15790049 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
297 x 210 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15790049 297 x 210 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15790049 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 819221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.24€
    10.74€ / 1 pièces
    Économisez 0.50€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Panneau de sécurité indiquant une action obligatoire.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number STEN M009-210x297-PE-CRD/1
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Type d’adhésif Acrylique permanent
Forme Rectangulaires
Langues Anglais
Dimensions (L x l) 297 x 210 mm
Texte affiché Porter des gants de protection
Couleur Blanc sur bleu