Learn More
Isoacteoside, MedChemExpress
Description
Isoacteoside is a natural compound which exhibit significant inhibition of advanced glycation end product formation with IC50 values of 4.6-25.7 μM, compared with those of aminoguanidine (IC50=1,056 μM) and quercetin (IC50=28.4 μM) as positive controls.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoacteoside |
| CAS | 61303-13-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H36O15 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Isoverbascoside |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (400.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC(/C=C/C(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](OCCC4=CC=C(O)C(O)=C4)O2)=O)=CC=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 624.59 |
| Afficher plus |