Learn More
Acétate d’isoamyle, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103250 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103250 250 mL Flacon en verre 250mL
10655582 1 L Flacon en verre 1L
10174473 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10103250 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150662500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    30.30€ / 250mL
    Économisez 2.70€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-92-2 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-92-2
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00008946
Clé InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
CID PubChem 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nom IUPAC Acétate de 3-méthylbutyle
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamyl acetate
Point de fusion -78.0°C
Densité 0.8740g/mL
Point d’ébullition 142.0°C (756.0 mmHg)
Point d’éclair 25°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 250 mL
Beilstein 02, 132
Merck Index 15, 5156
Gravité spécifique 0.874
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2mg/mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl phthalate,mineral oil,and 1,2-propanediol
Viscosité 1.03 Pas (8.97°C)
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamyl acetate, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoamyl acetate, 2-Methylbutyl acetate