Learn More
Acétate d’isoamyl, TRC
Code produit 30133015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
25mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133015 50 mL 50mL
30137367 25 mL 25mL
30009317 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133015 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI78002050ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-92-2
Formule moléculaire C7 H14 O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.18
Synonyme 1-Butanol, 3-methyl-, acetate (9CI), Acetic acid, isoamyl ester (3CI), Isopentyl alcohol, acetate (6CI,8CI), 3-Methyl-1-butanol acetate, 3-Methyl-1-butyl acetate, 3-Methylbutyl acetate, 3-Methylbutyl ethanoate, Acetic acid 3-methyl-1-butyl ester, Acetic acid 3-methylbutyl ester, Acetic acid isopentyl ester, Banana oil, Isoamyl acetate, Isoamyl alcohol acetate, Isoamyl ethanoate, Isopentyl acetate, Isopentyl ethanoate, NSC 9260, Pear oil, i-Amyl acetate, iso-Amyl acetate, iso-Pentyl acetate
Nom IUPAC Acétate de 3-méthylbutyle
SMILES CC(C)CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid-3-methyl butyl ester
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 50 mL
Formule InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 130.0994
Pourcentage de pureté >95%