Learn More
Alcool isoamylique (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10592595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10592595 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10592595 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1150500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
500 ml ; flacons en verre
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• Sodium phosphate monobasic anhydrous
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamyl Alcohol
Acidité 0.01% max.
CAS 123-51-3
Point de fusion -117°C
pH 6.5
Point d’ébullition 130°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H12O
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2OH
Quantité 500 mL
Résidus après évaporation 0.003% max.
Merck Index 15, 5241
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Poids de la formule 88.15
Tension de vapeur 4hPa at 20°C
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.