Learn More
Alcool isoamyle, MP Biomedicals™
Code produit 11440475 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11440475 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440475 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219400590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.54€
    113.40€ / 500mL
    Économisez 15.14€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
L’alcool isoamyle est couramment employé dans la purification des acides nucléiques et peut être utilisé avec du chloroforme et des phénols.
Specifications
CAS 123-51-3
Point de fusion -117,2 °C (littérature)
Densité 0,809 g/mL à 20 °C (lit.)
Point d’ébullition 131 °C (littérature)
Formule moléculaire C5H12O
Quantité 500 mL
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
CID PubChem 31260
Densité de vapeur 3,04 (air = 1)(lit.)
ChEBI CHEBI:15837
Poids de la formule 88,15g/mol
Tension de vapeur 2,4 mm Hg à 20 °C, 2,37 mm Hg à 25 °C (littéraux)
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Liquides transparent, incolore
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ISOAMYL ALCOHOL 500ML
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: isoamyl alcohol