Learn More
Alcool isoamyle, MP Biomedicals™
Code produit 11493272 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493272 100 mL
11403282 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493272 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215507880
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Utilisée couramment en biologie moléculaire. Alcool isoamylique, MP Biomedicals est l'un des nombreux isomères de l'alcool amylique. Il est particulièrement utilisé comme réactif dans la purification de l'ADN, l'extraction du bromure d'éthidium des solutions d'ADN et diverses autres applications.
L'alcool isoamylique est couramment utilisé en biologie moléculaire, notamment pour la purification de l'ADN. L'alcool isoamylique est également utilisé dans l'extraction du bromure d'éthidium à partir de solutions d'ADN et dans le radiomarquage des transcrits d'ARN dans les noyaux isolés des tissus.
  • Largement utilisé en association avec le phénol et le chloroforme (25:—24:1 phénol:chloroforme:alcool isoamylique) pour l'élimination des protéines des solutions d'acides nucléiques par extraction
  • L'alcool isoamylique est ajouté à la solution de phénol pour inhiber l'activité de la RNase et empêcher la solubilisation, dans la phase phénolique, des longues molécules d'ARN comportant de longues séquences poly(A).
  • Cela contribuera également à réduire la formation de mousse lors du processus d'extraction.
L'alcool isoamy a diverses utilisations, notamment :
  • Analyse par HPLC de divers produits pharmaceutiques et métabolites
  • Analyse des nucléotides de pyridine oxydés et réduits et des adénylates dans les extraits de phénols organiques de mitochondries
  • Isolement de l'ARNm d'une cyanobactérie thermophile
  • Solvant pour les graisses, les résines et les alcaloïdes
  • Fabrication de composés isoamyliques (amyliques), d'acide isovalérique, de fulminate de mercure, de pyroxyline, de soie artificielle, de laques et de poudres sans fumée
  • Pour la déshydratation des solutions de celloidine
  • Pour déterminer la teneur en matières grasses du lait
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamyl Alcohol
Point de fusion -117,2 °C (littérature)
Densité 0,81 g/mL (eau=1) à 25 °C (lit.)
Point d’ébullition 131 °C (littérature)
Indice de réfraction n20/D 1.406 (litt.)
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Miscible avec de l’alcool, de l’éther, du benzène, du chloroforme, de l’éther pétrolier, de l’acide acétique glaciaire, des huiles.
Densité de vapeur 3,04 (air=1) (litt.)
Poids de la formule 88.15
Tension de vapeur 2,4 mmHg à 20 °C, 2,37 mmHg à 25 °C (lit.)
Pourcentage de pureté ≥99 %
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamyl Alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoamyl Alcohol