Learn More
Alcool isoamylique, TRC
Code produit 30389666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389666 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI78001010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamyl Alcohol (3-Methyl-1-Butanol)
CAS 123-51-3
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C5 H12 O
Quantité 10 g
Synonyme 3-Methyl-1-butanol, 1-Butanol, 3-methyl-, Isopentyl alcohol (8CI), 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-4-butanol, 3-Methylbutane-1-ol, 3-Methylbutyl alcohol, Isoamyl alcohol, Isoamylol, Isobutyl carbinol, Isopentanol, NSC 1029, NSC 7905, iso-Amyl alcohol, iso-Pentanol
Formule InChI InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCO
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Poids de la formule 88.0888
Pourcentage de pureté >95