Learn More
Isoamyl nitrite, 96%, stabilized, Thermo Scientific™
Code produit 10445081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
100g; Plastic bottle packed in tin can
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10445081 100g; Plastic bottle packed in tin can
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10445081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412751000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamyl nitrite
Note relative au nom 90%
CAS 110-46-3, 497-19-8
Densité 0.8700g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Plastic Bottle in Tin Can
Formule moléculaire C5H11NO2
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2ONO
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00002057
Quantité 100g
Beilstein 01, 402
Fieser 01,40; 04,270; 05,358; 06,307; 09,258
Merck Index 15, 5168
Synonyme isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
Clé InChI OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCON=O
Nom IUPAC 3-methylbutyl nitrite
Stabilisateur 0.5% sodium carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
CID PubChem 8053
ChEBI CHEBI:2691
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté ≥95%