Learn More
Nitrite d’isoamyle, 97 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782201 500 mL Flacon en verre 500mL
10675602 100 mL Flacon en verre 100mL
10669293 2.5 L Flacon en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165705000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-46-3 , 497-19-8
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00002057
Clé InChI OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
CID PubChem 8053
ChEBI CHEBI:2691
Nom IUPAC 3-nitrite de méthylbutyle
SMILES CC(C)CCON=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamyl nitrite
Note relative au nom 97%
Couleur Jaune
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 96.0°C to 99.0°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2ONO
Indice de réfraction 1.3840 to 1.3880
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 402
Fieser 01,40; 04,270; 05,358; 06,307; 09,258
Merck Index 15, 5168
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Stabilisateur 0.2% sodium carbonate
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamyl nitrite, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.