Learn More
Propionate d'isoamyle, MP Biomedicals
Code produit 11438284 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11438284 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11438284 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521058280
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamyl Propionate
CAS 105-68-0
Formule moléculaire C8H16O2
Quantité 100 g
Synonyme isoamyl propionate, isoamyl propanoate, isopentyl propanoate, 3-methylbutyl propionate, isopentyl propionate, isopentyl alcohol, propionate, 1-butanol, 3-methyl-, propanoate, iso-pentyl propionate, propionic acid, isopentyl ester, 3-methyl-1-butyl propanoate
Clé InChI XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)OCCC(C)C
Nom IUPAC 3-méthylbutyl propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 144.214
CID PubChem 7772
ChEBI CHEBI:87419
Poids de la formule 144.12