Learn More
Isoamylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10612983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10612983 5 mL Flacon en verre 5mL
10449070 25 mL Flacon en verre 25mL
10677124 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10612983 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-85-7 | C5H13N | 87.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-85-7
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.15
Numéro MDL MFCD00008203
Clé InChI BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoamylamine, isopentylamine, 3-methylbutylamine, 1-amino-3-methylbutane, monoisoamylamine, leucamine, 1-butanamine, 3-methyl, 3-methylbutanamine, isovalerylamine, monoisopentylamine
CID PubChem 7894
ChEBI CHEBI:43689
Nom IUPAC 3-méthylbutane-1-amine
SMILES CC(C)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoamylamine
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 95.0°C to 97.0°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4070 to 1.4100
Quantité 5 mL
Numéro UN 1106
Beilstein 04, 180
Merck Index 15, 5157
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 87.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.