Learn More
Isoamylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylbutylamine |
| CAS | 107-85-7 |
| Formule moléculaire | C5 H13 N |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Butanamine, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methyl-1-butanamine (ACI), Isopentylamine (6CI, 8CI), Propylamine, 3,3-dimethyl- (7CI), 1-Amino-3-methylbutane, 2-(2-Isopropyl)ethylamine, 3-Methyl-1-aminobutane, 3-Methyl-n-butylamine, 3-Methylbutanamine, 3-Methylbutylamine, Isoamylamine, Isovalerylamine, Leucamine, Monoisoamylamine, Monoisopentylamine, NSC 7907, γ-Isoamylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCN |
| Nom IUPAC | 3-methylbutan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 87.16 |
| Poids de la formule | 87.1048 |