Learn More
Isoastragaloside II, MedChemExpress
Code produit 16431578
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431578 5 mg
16429168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16431578 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0888
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Isoastragaloside II is an astragaloside, which is isolated from the hairy root culture of Astragalus membranaceus.
Isoastragaloside II is an astragaloside, which is isolated from the hairy root culture of Astragalus membranaceus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoastragaloside II
CAS 86764-11-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H70O15
Quantité 5 mg
Synonyme Astrasieversianin-VII
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (120.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@]1(CC2)C)(C[C@H](O)[C@]1([H])[C@@]3(O[C@H](C(C)(O)C)CC3)C)[C@@](C[C@H](O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]72[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]8OC(C)=O)([H])[C@@H]8O)C7
Poids moléculaire (g/mol) 827.01
Poids de la formule 827.01
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid