Learn More
Isobenzofuran-1(3H)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31332908
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31332908 10 g
31330742 500 g
31329084 25 g
31330926 1 kg
31323246 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31332908 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14792710g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobenzofuran-1(3H)-one
CAS 87-41-2
Formule moléculaire C8H6O2
Numéro MDL MFCD00005906
Quantité 10 g
SMILES O=C1OCC2=C1C=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Pourcentage de pureté 98%