Learn More
(±)-isobornéol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409067
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409067 25 g 25g
11419067 100 g 100g
11488910 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20632.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.253 g/mol
Used as a synthetic flavor, as a moth repellent, cold sore topical medication, muscle liniment, and steam-inhaled cough suppressant. It is also used in Used in perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme arôme synthétique, répulsif contre les mites, médicament topique contre l’herpès labial, pommade musculaire et suppresseur de toux par inhalation. Il est également utilisé dans les parfums.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le dipropylène glycol, l’alcool éthylique (1 g dans 2 ml d’alcool à 70 %).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-76-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00074821
Clé InChI DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonyme dl-isoborneol
CID PubChem 126961757
Nom IUPAC (1R,3R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Isoborneol
Point de fusion ∼210°C (sublimation)
Point d’éclair 74°C (165°F)
Odeur Strong
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 4126091
Merck Index 14,5128
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 95%