Learn More
(±)-isobornéol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488910 500 g 500g
11409067 25 g 25g
11419067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20632.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.253 g/mol
Used as a synthetic flavor, as a moth repellent, cold sore topical medication, muscle liniment, and steam-inhaled cough suppressant. It is also used in Used in perfumes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme arôme synthétique, répulsif contre les mites, médicament topique contre l’herpès labial, pommade musculaire et suppresseur de toux par inhalation. Il est également utilisé dans les parfums.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le dipropylène glycol, l’alcool éthylique (1 g dans 2 ml d’alcool à 70 %).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-76-5
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00074821
Clé InChI DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonyme dl-isoborneol
CID PubChem 126961757
Nom IUPAC (1R,3R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Isoborneol
Point de fusion ∼210°C (sublimation)
Point d’éclair 74°C (165°F)
Odeur Strong
Quantité 500 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 4126091
Merck Index 14,5128
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoborneol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoborneol