Learn More
Isobornéol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoborneol |
| CAS | 124-76-5 |
| Formule moléculaire | C10 H18 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2R,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, exo-, Isoborneol (8CI), rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (±)-Isoborneol, 2-exo-Bornyl alcohol, DL-Isoborneol, Isobornyl alcohol, NSC 26350, dl-Isoborneol, exo-2-Hydroxy-1,7,7-trimethylnorbornane |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CC[C@@H]([C@H](O)C1)C2(C)C |
| Nom IUPAC | (1R,2R,4R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.25 |
| Poids de la formule | 154.1358 |