Learn More
Acétate d’isobornyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312607 500 mL 500mL
11302607 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11748.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 125-12-2 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Isobornyl acetate is one of the most important chemicals used in the perfumery industry. It is used in toiletries and soaps as a flavoring agent and antiseptics. One of main applications is as an intermediate to produce camphor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’isobornyle est l’un des produits chimiques les plus importants utilisés dans l’industrie de la parfumerie. Il est utilisé dans les articles de toilette et les savons comme aromatisant et antiseptique. L’une de ses applications principales est comme intermédiaire pour produire du camphre.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-12-2
Formule moléculaire C12H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Numéro MDL MFCD00867808,MFCD00135943
Clé InChI KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Synonyme 1s,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl acetate
CID PubChem 6950273
Nom IUPAC [(1S,3S,4S)-4,7,7-triméthyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyle] acétate
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobornyl acetate
Densité 0.99
Point d’ébullition 220°C to 224°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.465
Quantité 500 mL
Beilstein 3197572
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 94%