Learn More
Acétate d'isobornyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobornyl Acetate |
| CAS | 125-12-2 |
| Formule moléculaire | C12 H20 O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2R,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1R,2R,4R)-rel- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-, Isoborneol, acetate (6CI,8CI), (±)-Isobornyl acetate, Isobornyl acetate, NSC 62486, Pichtosin, Pichtosine, exo-Bornyl acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C |
| Nom IUPAC | acétate de [(1S,3S,4S)-4,7,7-triméthyl-3-bicyclo[2.2.1]heptényl] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.29 |
| Poids de la formule | 196.1463 |