Learn More
Acétate d'isobornyle, TRC
Code produit 30399863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399863 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399863 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI780073250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobornyl Acetate
CAS 125-12-2
Formule moléculaire C12 H20 O2
Quantité 250 mg
Synonyme Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2R,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1R,2R,4R)-rel- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-, Isoborneol, acetate (6CI,8CI), (±)-Isobornyl acetate, Isobornyl acetate, NSC 62486, Pichtosin, Pichtosine, exo-Bornyl acetate
Formule InChI InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Nom IUPAC acétate de [(1S,3S,4S)-4,7,7-triméthyl-3-bicyclo[2.2.1]heptényl]
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Poids de la formule 196.1463