Learn More
Acrylate d’isobornyle, tech. 85 %, stab. Avec 100 ppm 4-méthoxyphénol
Code produit. 11322387
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11322387
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L09977.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme adhésif à séchage UV et EB.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5888-33-5
Formule moléculaire C13H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.30
Numéro MDL MFCD00080424
Clé InChI PSGCQDPCAWOCSH-BOURZNODSA-N
Synonyme isobornyl acrylate, acrylic acid isobornyl ester, 1,7,7-trimethyltricyclo 2.2.1 hepten-2-yl-2-propenoate
CID PubChem 122130333
Nom IUPAC [(3R)-4,7,7-triméthyl-3-bicyclo[2.2.1] heptanyl] prop-2-énoate
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(C2)OC(=O)C=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Isobornyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion <-35°C
Densité 0.97
Point d’ébullition 104°C to 106°C (4.5 mmHg)
Point d’éclair 108°C (226°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.4795
Quantité 250 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 2254825
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Difficult to mix in water.
Poids de la formule 208.3
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isobornyl acrylate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Isobornyl acrylate