Learn More
Méthacrylate d’isobornyle, 85-90 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10239203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10239203 1 kg Flacon en verre 1kg
10645711 50 g Flacon en verre 50g
10194540 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10239203 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292090010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7534-94-3 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7534-94-3
Formule moléculaire C14H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.33
Numéro MDL MFCD00081070
Clé InChI IAXXETNIOYFMLW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ibma, isobornyl methacrylate, methacrylic acid isobornyl ester, iso-bornyl methacrylate, isobornyl methacrylate, technical grade, isobornyl methacrylate, stabilized with mehq, exo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-, 2-yl methacrylate, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl 2-methylprop-2-enoate
CID PubChem 71311141
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énoate de [(1R,4R)-4,7,7-triméthyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl]
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobornyl methacrylate
Note relative au nom 85-90%
Point de fusion -60.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 245.0°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 85% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4760 to 1.4780
Quantité 1 kg
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur 100 to 200ppm MEHQ
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 85-90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobornyl methacrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.