Learn More
Isobutanamidoxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutanamidoxime |
| CAS | 35613-84-4 |
| Formule moléculaire | C4H10N2O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Isobutyramide Oxime, Isobutyramidoxime, Isopropylcarboxamide Oxime, N-Hydroxy-2-methylpropanimidamide, N-Hydroxyisobutyramidine, N'-Hydroxyisobutyramidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h3,7H,1-2H3,(H2,5,6) |
| SMILES | CC(C)\C(=N\O)\N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.14 |
| Poids de la formule | 102.0793 |