Learn More
Chlorure dʼisobutanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441559 1 g 1g
15461559 250 mg 250mg
15451559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64378.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 35432-36-1 | C4H9ClO2S | 156.624 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35432-36-1
Formule moléculaire C4H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.624
Numéro MDL MFCD07369800
Clé InChI NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutanesulfonyl chloride, isobutylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropane-1-sulfonylchloride, 2-methyl-1-propylsulfonyl chloride, 2-methyl-1-propanesulfonyl chloride, 2-methyl-propane-1-sulfonyl chloride, isobutane sulfonyl chloride, isobutane-1-sulfonylchloride, acmc-1ae06
CID PubChem 182236
Nom IUPAC 2-méthylpropane-1-chlorure de sulfonyle
SMILES CC(C)CS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutanesulfonyl chloride
Couleur Incolore
Densité 1.20 g/mL
Point d’éclair 88°C (190°F)
Formule linéaire (CH3)2CHCH2SO2Cl
Indice de réfraction 1.454
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1748728
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 156.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide