Learn More
Isobutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466286 500 mL 500mL
11476286 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23091.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.123 g/mol
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for the liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful in the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutanol est un réactif utilisé dans les réactions organiques. Il est utilisé dans la synthèse de nouveaux réactifs de fluoration. Il est également utilisé dans la production de biodiesel catalysée par la lipase comme source d’énergie. Il agit comme catalyseur pour l’estérification en phase liquide de l’acide acétique par des résines échangeuses d’ions. La déshydratation de l’isobutanol fermenté est utile dans la production de produits chimiques et de carburants renouvelables.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool et de l’éther diéthylique. Partiellement miscible avec de l’eau.
Remarques
Éviter toutes les sources d’inflammation Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-83-1
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00004740
Clé InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
CID PubChem 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutanol
pH 7
Point de fusion -108°C
Densité 0.802
Quantité 500 mL
Point d’éclair 28°C (82°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.396
Formule linéaire (CH3)2CHCH2OH
Numéro UN UN1212
Beilstein 1730878
Merck Index 14,5131
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isobutanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl alcohol