Learn More
Isobutanol, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11398068 1 L 1L
11495180 500 mL 500mL
11318078 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11398068 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036643.K2
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10 , 0,001 % de résidus d’évaporation, solubilité dans l’eau P.T., 0,0005 meq/g d’acide titrable,2 0,1 % d’H O, 0,01 % de composés carbonylés (butyraldéhyde) et 0,02 % (2 -butanone)
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful for the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-83-1
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00004740
Clé InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
CID PubChem 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau Isobutanol
Point de fusion °C to 108°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Incolore
Densité 0.802 g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 28°C (82°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.396
Plage de pourcentage du dosage >99+%
Beilstein 1730878
Point d’ébullition 107°C to 108°C
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Poids de la formule 74.12
Qualité ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isobutanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyl alcohol