Learn More
Isobutyl 4-hydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318536 5 g 5g
11328536 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17587.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4247-02-3 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’isobutyle 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agent antimicrobien. Il est également utilisé comme antiseptique pour le champ cosmétique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-3-4247
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00020167
Clé InChI XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl 4-hydroxybenzoate, isobutylparaben, isobutyl p-hydroxybenzoate, isobutyl paraben, isobutyl-4-hydroxybenzoate, isobutyl parahydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoic acid isobutyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-methylpropyl ester, p-oxybenzoesaureisobutylester, unii-0qqj25x58g
CID PubChem 20240
Nom IUPAC 2-méthylpropyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 5 g
Beilstein 2642305
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 98%