Learn More
Acétate d’isobutyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468870 250 mL 250mL
11402697 500 mL 500mL
11412697 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11468870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14892.AK
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 110-19-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Isobutyl acetate is used as a solvent for lacquer, thinners, sealants, perfumes and nitrocellulose. Further, it is used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’isobutyle est utilisé comme solvant pour la laque, les diluants, les scellants, les parfums et le nitrate de cellulose. De plus, il est utilisé comme aromatisant.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, l’éther, au méthanol et à l’acétone. Légèrement miscible avec l’eau et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-19-0
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00008932
Clé InChI GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
CID PubChem 8038
ChEBI CHEBI:50569
Nom IUPAC Acétate de 2-méthylpropyle
SMILES CC(C)COC(C)=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Isobutyl acetate
Point de fusion -99°C
Densité 0.87
Point d’ébullition 116°C to 117°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.3895
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1213
Beilstein 1741909
Merck Index 14,5130
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,methanol and acetone. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isobutyl acetate
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isobutyl acetate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.