Learn More
Isobutyl Acetate, 99%, Honeywell™
Code produit 15638420 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15638420 25 mL Flacon en verre 25mL
15605780 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15638420 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 53747025ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
0.99
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-19-0
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00008932
Clé InChI GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl acetate, isobutyl ethanoate, acetic acid, 2-methylpropyl ester, 2-methyl-1-propyl acetate, 2-methylpropyl ethanoate, acetic acid, isobutyl ester, acetic acid isobutyl ester, acetate d'isobutyle, iso-butyl acetate, beta-methylpropyl ethanoate
CID PubChem 8038
ChEBI CHEBI:50569
Nom IUPAC 2-methylpropyl acetate
SMILES CC(C)COC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Isobutyl acetate
Point de fusion -99°C
Couleur Incolore
Densité 0.867g/mL at 25°C
Point d’ébullition 117°C
Limite d’explosion 0.105
Point d’éclair 22°C (71.6°F)
Température d’allumage 793°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH2CH(CH3)2
Indice de réfraction n20/D 1.39
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1213
Beilstein 1741909
Densité de vapeur >4 (vs air)
Poids de la formule 116.16g/mol
Tension de vapeur 15mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 99%