Learn More
Acrylate d’isobutyle, 99 %, stab avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313346 100 mL 100mL
11323346 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12739.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-63-8 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-63-8
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00042865
Clé InChI CFVWNXQPGQOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl acrylate, isobutyl propenoate, isobutyl 2-propenoate, 2-propenoic acid, 2-methylpropyl ester, acrylic acid, isobutyl ester, 2-methylpropyl acrylate, isobutylester kyseliny akrylove, propenoic acid, isobutyl ester, ccris 4828, hsdb 610
CID PubChem 7819
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-méthylpropyle
SMILES CC(C)COC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -61°C
Densité 0.888
Point d’ébullition 139°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Formule linéaire CH2=CHCO2CH2CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.415
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2527
Beilstein 1749388
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99%