Learn More
Acrylate d’isobutyle, 99 %, stab avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isobutyl acrylate |
| Note relative au nom | stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
| Point de fusion | -61°C |
| Densité | 0.888 |
| Point d’ébullition | 139°C |
| Point d’éclair | 32°C (89°F) |
| Formule linéaire | CH2=CHCO2CH2CH(CH3)2 |
| Indice de réfraction | 1.415 |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | UN2527 |
| Afficher plus |