Learn More
Alcool isobutylique, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15578514 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
4L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15578514 4 L Flacon en verre ambré à col étroit 4L
15568514 500 mL Flacon en verre ambré à col étroit 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15578514 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 904403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.22€
    348.20€ / 4L
    Économisez 196.02€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
Synonyme 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutanol
CAS 78-83-1
Point d’éclair 28,00 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Quantité 4 L
Gravité spécifique 1L = 0.80kg
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Forme physique Liquid